3-(4-Bromphenyl)-5-butyl-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6437-5G HC-6437-1G
COBBHC-6437-5GEA 451 EUR InStock
COBBHC-6437-5G COBBHC-6437-1G
3-(4-Bromphenyl)-5-butyl-1,2,4-oxadiazol
3-(4-Bromophenyl)-5-butyl-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₁₂H₁₃BrN₂O
MDL Number: MFCD00635531
CAS-Nummer: 313536-71-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge