3-Methoxy-4-pyridinboronsäure Hydrat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-8536-5G BB-8536-1G
COBBBB-8536-5GEA 1440 EUR InStock
COBBBB-8536-5G COBBBB-8536-1G
3-Methoxy-4-pyridinboronsäure Hydrat
3-Methoxy-4-pyridinboronsäure Hydrat
Formel: C₆H₈BNO₃·H₂O
MDL Number: MFCD07781246
CAS-Nummer: 1072952-50-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge