3-Methyl-4-pyridinboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-8406-1G BB-8406-250M
COBBBB-8406-1GEA 560 EUR InStock
COBBBB-8406-1G COBBBB-8406-250M
3-Methyl-4-pyridinboronsäure
3-Methyl-4-pyridineboronic acid
Formel: C₆H₈BNO₂
MDL Number: MFCD03095365
CAS-Nummer: 894808-72-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge