2-Methyl-5-pyridinboronsäure Hydrat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-8495-1G BB-8495-5G
COBBBB-8495-1GEA 251 EUR InStock
COBBBB-8495-1G COBBBB-8495-5G
2-Methyl-5-pyridinboronsäure Hydrat
2-Methyl-5-pyridinboronsäure Hydrat
Formel: C₆H₈BNO₂·H₂O
MDL Number: MFCD06657901
CAS-Nummer: 1072952-30-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge