Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

EDTA Dinatriumsalz 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung für die Metalltitration

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


01080.6400 01080.3000 01080.5000 01080.5300 01080.6000 01080.7000 01080.7400 01080.5400
KRAF01080.6400EA 169 EUR InStock
KRAF01080.6400 KRAF01080.3000 KRAF01080.5000 KRAF01080.5300 KRAF01080.6000 KRAF01080.7000 KRAF01080.7400 KRAF01080.5400
EDTA Dinatriumsalz 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung für die Metalltitration
EDTA Dinatriumsalz


Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge