EDTA Dinatriumsalz 0.00178 mol/l (N/280) in wässriger Lösung für die Bestimmung der Wasserhärte
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
15074.3000 15074.5020
KRAF15074.3000EA 62.2 EUR InStock
KRAF15074.3000 KRAF15074.5020
EDTA Dinatriumsalz 0.00178 mol/l (N/280) in wässriger Lösung für die Bestimmung der Wasserhärte
EDTA Dinatriumsalz
1 ml = 0.1°dH/100 ml H₂O
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070672
CAS-Nummer: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge