Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

25025.3000 25025.4000 25025.5400
KRAF25025.3000EA 49.7 EUR InStock
KRAF25025.3000 KRAF25025.4000 KRAF25025.5400
Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Kaliumhydroxid


Formel: KOH
MW: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Melting Pt: 360
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 III
Merck Index: 12,07806
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge