3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005681-5G 005681-1G
FLUO005681-5GEA 249 EUR InStock
FLUO005681-5G FLUO005681-1G
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
3-Chlor-2-fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₂Cl₂F₄O
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 85 °C
MDL Number: MFCD01631511
CAS-Nummer: 261763-03-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge