3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005682-5G 005682-1G
FLUO005682-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005682-5G FLUO005682-1G
3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid
3-Chlor-2-fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₂Cl₂F₄O
MW: 261 g/mol
Siedepunkt: 232
Melting Pt: 85
MDL Number: MFCD01631344
CAS-Nummer: 186517-45-3
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge