Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chloramin T (Natriumsalz) 14,08 g/l 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

04647.3700 04647.2700 04647.4700
KRAF04647.3700EA 124 EUR InStock
KRAF04647.3700 KRAF04647.2700 KRAF04647.4700
Chloramin T (Natriumsalz) 14,08 g/l 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Chloramin T (Natriumsalz)


Formel: C₇H₇ClNNaO₂S
MW: 227.65 g/mol
Melting Pt: 180
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000522
CAS-Nummer: 127-65-1
EINECS: 204-854-7
UN: 3267
ADR: 8 III
Merck Index: 12,02118
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge