Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Leitfähigkeitsstandard (25°C; 0,01 mol/l; KCl)

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


15005.2000 15000.2000 15025.2000 15030.2000 15035.2000 15095.2000 15100.2000 15105.2000 15110.2000 15115.1000 18693.2000 17746.2000 21085.2000 21084.2000 21083.2000 21082.2000 21081.2000 17745.2000 18453.2000 18452.2000 21080.2000 21079.2000 15650.2000 15439.2000 21078.2000
KRAF15005.2000EA 185 EUR InStock
KRAF15005.2000 KRAF15000.2000 KRAF15025.2000 KRAF15030.2000 KRAF15035.2000 KRAF15095.2000 KRAF15100.2000 KRAF15105.2000 KRAF15110.2000 KRAF15115.1000 KRAF18693.2000 KRAF17746.2000 KRAF21085.2000 KRAF21084.2000 KRAF21083.2000 KRAF21082.2000 KRAF21081.2000 KRAF17745.2000 KRAF18453.2000 KRAF18452.2000 KRAF21080.2000 KRAF21079.2000 KRAF15650.2000 KRAF15439.2000 KRAF21078.2000
Leitfähigkeitsstandard (25°C; 0,01 mol/l; KCl)
Standards Leitfähigkeits-Standards
A complete range of certified control standards with values ranging from 1,3 to 500 000 µS/cm to meet all the requirements for electrochemical analysis.

  • Maximum deviation ±1%
  • Standardised for 25 °C

Zertifizierungen: NIST certified.


Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..