Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Leitfähigkeitsstandards (20°C; KCl) gemäß Ph.Eur. 2.2.38

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


21474.2000 21475.2000 21476.2000
KRAF21474.2000EA 162 EUR InStock
KRAF21474.2000 KRAF21475.2000 KRAF21476.2000
Leitfähigkeitsstandards (20°C; KCl) gemäß Ph.Eur. 2.2.38
Standards Leitfähigkeits-Standards
A complete range of certified control standards with values ranging from 26,6 to 1330 µS/cm to meet all the requirements for electrochemical analysis.

  • Standardised for 20 °C

Zertifizierungen: Standards meet Ph. Eur., chapter 2.2.38


Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge