Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumthiosulfat 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


03101.3000 03101.5000 03101.5400 03101.6000
KRAF03101.3000EA 31.1 EUR InStock
KRAF03101.3000 KRAF03101.5000 KRAF03101.5400 KRAF03101.6000
Natriumthiosulfat 0.01 mol/l (0.01 N) in wässriger Lösung
Natriumthiosulfat


Formel: Na₂S₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge