Kaliumnitrat 3 mol/l in wässriger Lösung
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
20906.2000 20906.3000 20906.5020
KRAF20906.2000EA 0 EUR InStock
KRAF20906.2000 KRAF20906.3000 KRAF20906.5020
Kaliumnitrat 3 mol/l in wässriger Lösung
Kaliumnitrat
Formel: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Melting Pt: 334
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011409
CAS-Nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
Merck Index: 13,07733
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge