3-(Cyclopentylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-3064-5G BB-3064-1G
COBBBB-3064-5GEA 678 EUR InStock
COBBBB-3064-5G COBBBB-3064-1G
3-(Cyclopentylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(Cyclopentylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₆BNO₃
MW: 233.07 g/mol
MDL Number: MFCD04115695
CAS-Nummer: 850567-24-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge