Wolfram (goldbeschichtet) ≥99,95% (Metall-Basis) Au 99.99%, Drahtform, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
41038.G5 41038.G6
41038.G5EA 318 EUR InStock
41038.G5 41038.G6
Wolfram (goldbeschichtet) ≥99,95% (Metall-Basis) Au 99.99%, Drahtform, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Wolfram (goldbeschichtet)
Purity: 99.95% Physical Form: ≈0.005g/m (W only), 3-5 wt% Au plating Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011461
Microelectronics, evaporation source, high temperature
Formel: W
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge