2-(Tributylstannyl)pyrazin 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H51370.MD H51370.03
H51370.MDEA 49.2 EUR InStock
H51370.MD H51370.03
2-(Tributylstannyl)pyrazin 95%
2-(Tributylstannyl)pyrazin
Purity: 95% CAS No.: 205371-27-3 Molecular Formula: C16H30N2Sn Formula Weight: 369.12 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5160 Boiling Point: 130/1mm UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319077
Formel: C₁₆H₃₀N₂Sn
MW: 369.12 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.171
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319077
CAS-Nummer: 205371-27-3
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..