2-(6-Bromo-2-naphthyl)-5-propyl-1,3,4-oxadiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2562-5G HC-2562-1G
COBBHC-2562-5GEA 692 EUR InStock
COBBHC-2562-5G COBBHC-2562-1G
2-(6-Bromo-2-naphthyl)-5-propyl-1,3,4-oxadiazol
2-(6-Bromo-2-naphthyl)-5-propyl-1,3,4-oxadiazol
Formel: C₁₅H₁₃BrN₂O
MDL Number: MFCD11855930
CAS-Nummer: 1133116-07-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge