1-(3-Brom-5-methyl-2-pyridinyl)-4-propylpiperazin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-1172-5G PY-1172-1G PY-1172-250M
COBBPY-1172-5GEA 912 EUR InStock
COBBPY-1172-5G COBBPY-1172-1G COBBPY-1172-250M
1-(3-Brom-5-methyl-2-pyridinyl)-4-propylpiperazin Hydrochlorid
1-(3-Brom-5-methyl-2-pyridinyl)-4-propylpiperazin Hydrochlorid
Formel: C₁₃H₂₁BrClN₃
MDL Number: MFCD12913992
CAS-Nummer: 1187386-03-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge