5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF680.1 005513-1G 005513-5G
CHMPCFF680.1EA 532 EUR InStock
CHMPCFF680.1 FLUO005513-1G FLUO005513-5G
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazol
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole
Formel: C₆H₅N₅
MDL Number: MFCD00068115
CAS-Nummer: 14389-12-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge