1-Boc-4-(2-brom-4-nitrophenoxy)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2114-1G HC-2114-5G
COBBHC-2114-1GEA 149 EUR InStock
COBBHC-2114-1G COBBHC-2114-5G
1-Boc-4-(2-brom-4-nitrophenoxy)piperidin
1-Boc-4-(2-brom-4-nitrophenoxy)piperidin
Formel: C₁₆H₂₁BrN₂O₅
MDL Number: MFCD11504894
CAS-Nummer: 337520-16-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge