4-(3-Chlorphenoxy)piperidin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2058-1G HC-2058-5G
COBBHC-2058-1GEA 205 EUR InStock
COBBHC-2058-1G COBBHC-2058-5G
4-(3-Chlorphenoxy)piperidin Hydrochlorid
4-(3-Chlorphenoxy)piperidin Hydrochlorid
Formel: C₁₁H₁₅Cl₂NO
MDL Number: MFCD03840130
CAS-Nummer: 65367-99-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge