5-Brom-(2,3-methylendioxy)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-5462-5G PN-5462-1G
COBBPN-5462-5GEA 1180 EUR InStock
COBBPN-5462-5G COBBPN-5462-1G
5-Brom-(2,3-methylendioxy)phenylboronsäurepinakolester
5-Brom-(2,3-methylendioxy)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₆BBrO₄
MDL Number: MFCD11855972
CAS-Nummer: 1150271-54-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge