5-Cyanphthalid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
647195-25G 647195-5G
SIAL647195-25GEA 159 EUR InStock
SIAL647195-25G SIAL647195-5G
5-Cyanphthalid, Sigma-Aldrich®
5-Cyanphthalid
Formel: C₉H₅NO₂
MDL Number: MFCD01072882
CAS-Nummer: 82104-74-3
EINECS: 279-900-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge