3-(Propylthio)-1H-1,2,4-triazol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL9882.POR 009882-1G 009882-5G
CHMPFL9882.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL9882.POR FLUO009882-1G FLUO009882-5G
3-(Propylthio)-1H-1,2,4-triazol
3-(Propylthio)-1H-1,2,4-triazol
Formel: C₅H₉N₃S
CAS-Nummer: 34945-15-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge