(E)-1-Hepten-1,2-diboronsäurebis(pinakol)ester
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010763-2G 010763-5G
FLUO010763-2GEA 0 EUR InStock
FLUO010763-2G FLUO010763-5G
(E)-1-Hepten-1,2-diboronsäurebis(pinakol)ester
(E)-1-Hepten-1,2-diboronsäurebis(pinakol)ester
Formel: C₁₉H₃₆B₂O₄
MDL Number: MFCD02683463
CAS-Nummer: 307531-74-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge