(E)-1-Penten-1,2-diboronsäurebis(pinakol)ester
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010765-2G 010765-5G
FLUO010765-2GEA 0 EUR InStock
FLUO010765-2G FLUO010765-5G
(E)-1-Penten-1,2-diboronsäurebis(pinakol)ester
(E)-1-Penten-1,2-diboronsäurebis(pinakol)ester
Formel: C₁₇H₃₂B₂O₄
MDL Number: MFCD03093909
CAS-Nummer: 307531-75-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge