trans-3,3-Dimethyl-1-butenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
016252-1G 016252-5G
FLUO016252-1GEA 377 EUR InStock
FLUO016252-1G FLUO016252-5G
trans-3,3-Dimethyl-1-butenylboronsäure
trans-3,3-Dimethyl-1-butenylboronic acid
Formel: C₆H₁₃BO₂
MDL Number: MFCD01074624
CAS-Nummer: 86595-37-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge