2-Cyan-5-nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-5756-1G PN-5756-250M
COBBPN-5756-1GEA 595 EUR InStock
COBBPN-5756-1G COBBPN-5756-250M
2-Cyan-5-nitrophenylboronsäurepinakolester
2-Cyan-5-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₅BN₂O₄
MW: 274.0802 g/mol
MDL Number: MFCD12546472
CAS-Nummer: 1218791-28-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge