4-Cyan-2-nitrophenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2046-1G BB-2046-5G
COBBBB-2046-1GEA 182 EUR InStock
COBBBB-2046-1G COBBBB-2046-5G
4-Cyan-2-nitrophenylboronsäure
4-Cyan-2-nitrophenylboronsäure
Formel: C₇H₅BN₂O₄
MDL Number: MFCD04115646
CAS-Nummer: 850568-46-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge