(4-Chlorphenylthio)aceton
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023249-100G 023249-25G
FLUO023249-100GEA 335 EUR InStock
FLUO023249-100G FLUO023249-25G
(4-Chlorphenylthio)aceton
(4-Chlorphenylthio)aceton
Formel: C₉H₉ClOS
MW: 200.6852 g/mol
MDL Number: MFCD00013644
CAS-Nummer: 25784-83-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge