(2,4-Difluorphenylthio)acetonitril
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SPB06130.1 SPB06130.10
MAYBSPB06130.1EA 0 EUR InStock
MAYBSPB06130.1 MAYBSPB06130.10
(2,4-Difluorphenylthio)acetonitril
(2,4-Difluorphenylthio)acetonitril
Formel: C₈H₅F₂NS
MDL Number: MFCD00203476
CAS-Nummer: 175277-63-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge