3,5-Dimethyl-4-hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL10790.2 010790-5G 010790-1G
CHMPFL10790.2EA 0 EUR InStock
CHMPFL10790.2 FLUO010790-5G FLUO010790-1G
3,5-Dimethyl-4-hydroxyphenylboronsäurepinakolester
3,5-Dimethyl-4-hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₂₁BO₃
MW: 248.13 g/mol
MDL Number: MFCD02093724
CAS-Nummer: 269410-25-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge