2,6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
413275-250G 413275-1KG
SIAL413275-250GEA 92 EUR InStock
SIAL413275-250G SIAL413275-1KG
2,6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl)phenol
Formel: C₁₇H₂₉NO
MDL Number: MFCD00026283
CAS-Nummer: 88-27-7
EINECS: 201-816-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge