Methyl-6-chinolincarboxylat
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
KM10245DA KM10245EA
MAYBKM10245DAEA 0 EUR InStock
MAYBKM10245DA MAYBKM10245EA
Methyl-6-chinolincarboxylat
Methyl-6-chinolincarboxylat
Formel: C₁₁H₉NO₂
MW: 187.2000 g/mol
MDL Number: MFCD00956766
CAS-Nummer: 38896-30-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge