(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
248940-1G 248940-5G
SIAL248940-1GEA 108 EUR InStock
SIAL248940-1G SIAL248940-5G
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat
Formel: C₂₀H₁₃O₄P
MDL Number: MFCD00010045
CAS-Nummer: 35193-64-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge