1-Naphthalinmethanol 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
180110020 180110100
ACRO180110020EA 23.9 EUR InStock
ACRO180110020 ACRO180110100
1-Naphthalinmethanol 98%
1-Naphthalinmethanol
Formel: C₁₁H₁₀O
MW: 158.20 g/mol
Siedepunkt: 301 °C (715 mmHg)
Melting Pt: 59…62 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004044
CAS-Nummer: 4780-79-4
EINECS: 225-324-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 62 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..