2-Naphthalinmethanol 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
351150010 351150050 351150250
ACRO351150010EA 36.4 EUR InStock
ACRO351150010 ACRO351150050 ACRO351150250
2-Naphthalinmethanol 98%
2-Naphthalinmethanol
Formel: C₁₁H₁₀O
MW: 158.2000 g/mol
Melting Pt: 79…83 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004124
CAS-Nummer: 1592-38-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge