Methyl-5-brom-3-methylpicolinat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SS-3016-1G SS-3016-5G
COBBSS-3016-1GEA 102 EUR InStock
COBBSS-3016-1G COBBSS-3016-5G
Methyl-5-brom-3-methylpicolinat
Methyl-5-brom-3-methylpicolinat
Formel: C₈H₈BrNO₃
MDL Number: MFCD07375126
CAS-Nummer: 213771-32-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge