2-Formyl-6-picolin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
021900-5G 021900-25G
FLUO021900-5GEA 84.9 EUR InStock
FLUO021900-5G FLUO021900-25G
2-Formyl-6-picolin
2-Formyl-6-picolin
Formel: C₇H₇NO
MW: 121.14 g/mol
MDL Number: MFCD00006291
CAS-Nummer: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge