2-Mercapto-1,3,4-thiadiazol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B22556.09 B22556.18
B22556.09EA 33.3 EUR InStock
B22556.09 B22556.18
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazol ≥98%
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Purity: 98% CAS No.: 18686-82-3 Molecular Formula: C2H2N2S2 Formula Weight: 118.17 Melting Point: 142-144° MDL No.: MFCD00040404
Formel: C₂H₂N₂S₂
Melting Pt: 142…144 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040404
CAS-Nummer: 18686-82-3
EINECS: 242-504-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge