Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Hepten-4-ol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥98%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

B20057.03 B20057.06 B20057.14
B20057.03EA 27.4 EUR InStock
B20057.03 B20057.06 B20057.14
2-Hepten-4-ol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥98%
2-Hepten-4-ol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Purity: 98% CAS No.: 4798-59-8 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.18 Refractive Index: 1.4362


Formel: C₇H₁₄O
MW: 114.18 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021932
CAS-Nummer: 4798-59-8
ADR: 3 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge