2-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FA-1878-5G FA-1878-1G
COBBFA-1878-5GEA 2570 EUR InStock
COBBFA-1878-5G COBBFA-1878-1G
2-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
2-Fluor-4-(trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₇H₅BF₄O₃
MW: 223.9200 g/mol
MDL Number: MFCD11040275
CAS-Nummer: 503309-10-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge