Trimellitsäuretris(2-ethylhexyl)ester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
538140-1L 538140-4L
SIAL538140-1LEA 72.1 EUR InStock
SIAL538140-1L SIAL538140-4L
Trimellitsäuretris(2-ethylhexyl)ester, Sigma-Aldrich®
Trimellitsäuretris(2-ethylhexyl)ester
Formel: C₃₃H₅₄O₆
MW: 546.789 g/mol
MDL Number: MFCD00053799
CAS-Nummer: 3319-31-1
EINECS: 222-020-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge