Trimesinsäuretriethylester ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B23392.06 B23392.14 AB133045.0025
B23392.06EA 34.1 EUR InStock
B23392.06 B23392.14 ABCRAB133045.0025
Trimesinsäuretriethylester ≥97%
Trimesinsäuretriethylester
Purity: 97% CAS No.: 4105-92-4 Molecular Formula: C15H18O6 Formula Weight: 294.31 Melting Point: 132-135° MDL No.: MFCD00236389
Formel: C₁₅H₁₈O₆
Melting Pt: 132…135 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236389
CAS-Nummer: 4105-92-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge