4-Chlor-3-picolin Hydrochlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010406-1G 010406-5G
FLUO010406-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO010406-1G FLUO010406-5G
4-Chlor-3-picolin Hydrochlorid
4-Chlor-3-picolin Hydrochlorid
Formel: C₆H₇Cl₂N
MDL Number: MFCD03092890
CAS-Nummer: 19524-08-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge