Thymolphthalein 1 g/l in Ethanol, vergällt
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
11951.0700 11951.2700 11951.3700
KRAF11951.0700EA 49.6 EUR InStock
KRAF11951.0700 KRAF11951.2700 KRAF11951.3700
Thymolphthalein 1 g/l in Ethanol, vergällt
Thymolphthalein
Formel: C₂₈H₃₀O₄
MW: 430.54 g/mol
Melting Pt: 253
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005909
CAS-Nummer: 125-20-2
EINECS: 204-729-7
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09542
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge