Picolinamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
104051-10G 104051-50G
SIAL104051-10GEA 47 EUR InStock
SIAL104051-10G SIAL104051-50G
Picolinamid, Sigma-Aldrich®
Picolinamid
Formel: C₆H₆N₂O
MW: 122.13 g/mol
MDL Number: MFCD00023483
CAS-Nummer: 1452-77-3
EINECS: 215-921-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge