2,2-Dimethyl-3-hexanon ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B20612.03 B20612.06
B20612.03EA 35.7 EUR InStock
B20612.03 B20612.06
2,2-Dimethyl-3-hexanon ≥99%
2,2-Dimethyl-3-hexanone
Purity: 99% CAS No.: 5405-79-8 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.21 Refractive Index: 1.4105
Formel: C₈H₁₆O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00027140
CAS-Nummer: 5405-79-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge