3,5-Dibrombenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
024164-1G 024164-5G
FLUO024164-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO024164-1G FLUO024164-5G
3,5-Dibrombenzonitril
3,5-Dibrombenzonitril
Formel: C₇H₃Br₂N
MW: 260.9134 g/mol
MDL Number: MFCD00178770
CAS-Nummer: 97165-77-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge